2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302510-1G OR302510-250MG
APOSOR302510-1GEA 201 CHF
APOSOR302510-1G APOSOR302510-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Formel: C₇H₈N₂·2ClH
MW: 193,074 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15144657
CAS-Nummer: 6000-50-6