3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302416-1G OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA 1140 CHF
APOSOR302416-1G APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Formel: C₇H₁₂N₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14632032
CAS-Nummer: 774511-83-0