Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302398-1G OR302398-100MG OR302398-250MG
APOSOR302398-1GEA 271 CHF
APOSOR302398-1G APOSOR302398-100MG APOSOR302398-250MG
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol
Formel: C₆H₄N₂S₂
MW: 168,239 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12755950
CAS-Nummer: 116990-44-4