1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302397-100MG OR302397-250MG
APOSOR302397-100MGEA 80.1 CHF
APOSOR302397-100MG APOSOR302397-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₆H₁₁N₃O
MW: 141,171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09965625
CAS-Nummer: 948570-74-9