2-Methoxyquinolin-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302387-1G OR302387-250MG
APOSOR302387-1GEA 1350 CHF
APOSOR302387-1G APOSOR302387-250MG
2-Methoxyquinolin-6-amine
2-Methoxyquinolin-6-amine
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12173233
CAS-Nummer: 1153800-77-1