5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR302363-1G
OR302363-5G
APOSOR302363-1GEA
114
CHF
APOSOR302363-1G
APOSOR302363-5G
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₆H₈N₂O MW: 124.141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09814480 CAS-Nummer: 33630-96-5 |