1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR302320-1G OR302320-250MG
APOSOR302320-1GEA 1400 CHF
APOSOR302320-1G APOSOR302320-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₂N₂O·ClH
MW: 176,644 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22581550
CAS-Nummer: 1403766-91-5