(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302300-1G OR302300-500MG
APOSOR302300-1GEA 610 CHF
APOSOR302300-1G APOSOR302300-500MG
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Formel: C₈H₁₃BN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12912694
CAS-Nummer: 535934-70-4