Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302196-25G
APOSOR302196-25GEA 216 CHF
APOSOR302196-25G
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate 97%
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,079 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05666193
CAS-Nummer: 686279-09-4