Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 425 CHF
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Formel: C₅H₇BNO₃·Li
MW: 146,866 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16872059
CAS-Nummer: 1393822-96-2