3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302162-5G OR302162-1G
APOSOR302162-5GEA 360 CHF
APOSOR302162-5G APOSOR302162-1G
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate 95%
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate
Formel: C₅H₉ClO₃
MW: 152,576 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01698128
CAS-Nummer: 24573-30-6