4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-6-chloro-5-methoxypyrimidine
OR302066-5G
APOSOR302066-5GEA
142
CHF
APOSOR302066-5G
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Formel:
C₅H₆ClN₃O MW: 159,574 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07787635 CAS-Nummer: 5018-41-7 |