2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301218-100MG OR301218-1G OR301218-250MG
APOSOR301218-100MGEA 147 CHF
APOSOR301218-100MG APOSOR301218-1G APOSOR301218-250MG
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₇H₃Cl₂N₃
MW: 200,025 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699461
CAS-Nummer: 908240-50-6