3-Chloro-2-iodoaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301216-1G OR301216-5G
APOSOR301216-1GEA 0 CHF
APOSOR301216-1G APOSOR301216-5G
3-Chloro-2-iodoaniline 98%
3-Chloro-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅ClIN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738966
CAS-Nummer: 70237-25-1