5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dibromopyridin-2-amine
OR301215-5G
APOSOR301215-5GEA 168 CHF
APOSOR301215-5G
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
5,6-Dibromo-2-pyridinamine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,907 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234045
CAS-Nummer: 89284-11-7