4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR301195-1G OR301195-250MG
APOSOR301195-1GEA 556 CHF
APOSOR301195-1G APOSOR301195-250MG
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14702755
CAS-Nummer: 6297-80-9