2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Carboxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 3-Carboxy-2-methylquinoline
OR301188-100MG OR301188-1G
APOSOR301188-100MGEA 34.8 CHF
APOSOR301188-100MG APOSOR301188-1G
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00510998
CAS-Nummer: 635-79-0