2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N,2-Dimethyl-1-hydroxypropan-2-amine, 1-Hydroxy-2-methyl-2-(methylamino)propane
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 131 CHF
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103,163 g/mol
Siedepunkt: 162 °C
Dichte: 0.878 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12184529
CAS-Nummer: 27646-80-6