6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301105-1G
OR301105-5G
OR301105-250MG
APOSOR301105-1GEA
54.1
CHF
APOSOR301105-1G
APOSOR301105-5G
APOSOR301105-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₈H₅BrN₂O MW: 225,042 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738286 CAS-Nummer: 885271-72-7 |