Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR300794-1G OR300794-250MG OR300794-500MG OR300794-2.5G OR300794-5G
APOSOR300794-1GEA 418 CHF
APOSOR300794-1G APOSOR300794-250MG APOSOR300794-500MG APOSOR300794-2.5G APOSOR300794-5G
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17011809
CAS-Nummer: 34943-06-1