3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300793-1G OR300793-50MG OR300793-100MG OR300793-250MG OR300793-500MG
APOSOR300793-1GEA 298 CHF
APOSOR300793-1G APOSOR300793-50MG APOSOR300793-100MG APOSOR300793-250MG APOSOR300793-500MG
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Formel: C₈H₁₁N₃
Melting Pt: 131…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00121111
CAS-Nummer: 875554-79-3