3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR300746-1G
OR300746-250MG
OR300746-500MG
OR300746-2.5G
OR300746-5G
APOSOR300746-1GEA
298
CHF
APOSOR300746-1G
APOSOR300746-250MG
APOSOR300746-500MG
APOSOR300746-2.5G
APOSOR300746-5G
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01085687 CAS-Nummer: 58327-76-7 |