2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2,3,5-Trichlorophenyl)acetonitrile, 2,3,5-Trichlorobenzyl cyanide
OR300722-250MG
OR300722-500MG
APOSOR300722-250MGEA
268
CHF
APOSOR300722-250MG
APOSOR300722-500MG
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₄Cl₃N MW: 220,483 g/mol Melting Pt: 182…184 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09923728 CAS-Nummer: 4681-16-7 |