Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 5-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR300580-250MG
OR300580-500MG
APOSOR300580-250MGEA
205
CHF
APOSOR300580-250MG
APOSOR300580-500MG
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂ MW: 230.262 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659797 CAS-Nummer: 76923-16-5 |