Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 5-hydroxy-6-oxo-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate
OR300500-1G
OR300500-250MG
OR300500-500MG
APOSOR300500-1GEA
612
CHF
APOSOR300500-1G
APOSOR300500-250MG
APOSOR300500-500MG
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₄ MW: 185,177 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00185013 CAS-Nummer: 30727-21-0 |