7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR300408-1G
OR300408-250MG
APOSOR300408-1GEA
410
CHF
APOSOR300408-1G
APOSOR300408-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel:
C₆H₃ClIN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18633053 CAS-Nummer: 1268521-18-1 |