3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300407-1G OR300407-250MG
APOSOR300407-1GEA 202 CHF
APOSOR300407-1G APOSOR300407-250MG
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09749982
CAS-Nummer: 1000341-61-6