3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR300406-1G
OR300406-250MG
APOSOR300406-1GEA
436
CHF
APOSOR300406-1G
APOSOR300406-250MG
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel:
C₆H₃Br₂N₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22380429 CAS-Nummer: 1357946-34-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |