1-(Methylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300403-1G
OR300403-250MG
APOSOR300403-1GEA
268
CHF
APOSOR300403-1G
APOSOR300403-250MG
1-(Methylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-(Methylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₇BN₂O₄S MW: 272.129 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18383275 CAS-Nummer: 944994-03-0 |