3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300399-1G OR300399-250MG
APOSOR300399-1GEA 460 CHF
APOSOR300399-1G APOSOR300399-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,916 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22380430
CAS-Nummer: 1357945-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III