2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300396-1G OR300396-250MG
APOSOR300396-1GEA 305 CHF
APOSOR300396-1G APOSOR300396-250MG
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Formel: C₇H₈BrNS
MW: 218,114 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26127742
CAS-Nummer: 1820649-46-4