3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300389-1G OR300389-250MG
APOSOR300389-1GEA 453 CHF
APOSOR300389-1G APOSOR300389-250MG
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,064 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20327981
CAS-Nummer: 1344046-12-3