1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR300388-250MG
OR300388-500MG
APOSOR300388-250MGEA
78.4
CHF
APOSOR300388-250MG
APOSOR300388-500MG
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Formel:
C₉H₉BrO MW: 213,071 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11695376 CAS-Nummer: 77344-70-8 |