2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300387-1G OR300387-250MG
APOSOR300387-1GEA 62.7 CHF
APOSOR300387-1G APOSOR300387-250MG
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Formel: C₆H₂ClIN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909360
CAS-Nummer: 766515-34-8