7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300381-1G
OR300381-250MG
APOSOR300381-1GEA
450
CHF
APOSOR300381-1G
APOSOR300381-250MG
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formel:
C₇H₄BrNS MW: 214.082 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18801029 CAS-Nummer: 603305-89-1 |