7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300377-1G OR300377-250MG
APOSOR300377-1GEA 546 CHF
APOSOR300377-1G APOSOR300377-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22380448
CAS-Nummer: 1357946-98-5