3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300376-1G
OR300376-250MG
APOSOR300376-1GEA
779
CHF
APOSOR300376-1G
APOSOR300376-250MG
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₆H₃Br₂N₃ MW: 276,916 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20923265 CAS-Nummer: 1352395-84-6 |