3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300374-1G OR300374-250MG
APOSOR300374-1GEA 394 CHF
APOSOR300374-1G APOSOR300374-250MG
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11007847
CAS-Nummer: 947238-42-8