Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300366-1G
OR300366-250MG
APOSOR300366-1GEA
244
CHF
APOSOR300366-1G
APOSOR300366-250MG
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈BrNO₂ MW: 266,091 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19703294 CAS-Nummer: 1445781-45-2 |