2-Bromo-3-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300362-1G
OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA
688
CHF
APOSOR300362-1G
APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN MW: 222,081 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03695835 CAS-Nummer: 35740-86-4 |