1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300345-1G OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA 1300 CHF
APOSOR300345-1G APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Formel: C₉H₅N₃
MW: 155,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06762717
CAS-Nummer: 28694-40-8