tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300320-100MG
OR300320-250MG
APOSOR300320-100MGEA
219
CHF
APOSOR300320-100MG
APOSOR300320-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Formel:
C₁₁H₁₄BrClN₂O₂ MW: 321,598 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31621104 CAS-Nummer: 2231673-63-3 |