(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300318-100MG OR300318-250MG
APOSOR300318-100MGEA 209 CHF
APOSOR300318-100MG APOSOR300318-250MG
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₆H₆BrClN₂
MW: 221.482 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257860
CAS-Nummer: 1211592-59-4
UN: 3259
ADR: 8 III