2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300316-100MG OR300316-250MG
APOSOR300316-100MGEA 194 CHF
APOSOR300316-100MG APOSOR300316-250MG
2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
2-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole
Formel: C₁₂H₁₂BrN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00473712
CAS-Nummer: 78863-99-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III