7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300315-100MG
OR300315-250MG
APOSOR300315-100MGEA
215
CHF
APOSOR300315-100MG
APOSOR300315-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO MW: 264,118 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27937964 CAS-Nummer: 1260493-98-8 |