4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
OR300274-1G OR300274-250MG
APOSOR300274-1GEA 286 CHF
APOSOR300274-1G APOSOR300274-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,247 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02854749
CAS-Nummer: 17899-48-8