1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300272-1G
OR300272-250MG
OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA
340
CHF
APOSOR300272-1G
APOSOR300272-250MG
APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Formel:
C₁₁H₉NO Siedepunkt: 176 °C (12 mm Hg) Melting Pt: 42…45 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047620 CAS-Nummer: 56234-20-9 |