5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300252-1G OR300252-250MG
APOSOR300252-1GEA 585 CHF
APOSOR300252-1G APOSOR300252-250MG
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Formel: C₅H₆IN₃
MW: 235,026 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08705772
CAS-Nummer: 91416-90-9