(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300246-1G OR300246-250MG
APOSOR300246-1GEA 460 CHF
APOSOR300246-1G APOSOR300246-250MG
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀BrN·ClH
MW: 236,537 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28893555
CAS-Nummer: 1646570-05-9