5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300243-1G OR300243-250MG
APOSOR300243-1GEA 1200 CHF
APOSOR300243-1G APOSOR300243-250MG
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Formel: C₁₀H₈IN₃
MW: 297,095 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30528043
CAS-Nummer: 2090128-41-7